Tisk…
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946392-1G OR946392-5G
APOSOR946392-1GEA 6220 CZK
APOSOR946392-1G APOSOR946392-5G
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂
MW: 188,269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09931537
CAS číslo: 1016701-33-9