Tisk…
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946391-1G OR946391-5G
APOSOR946391-1GEA 5200 CZK
APOSOR946391-1G APOSOR946391-5G
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26386335
CAS číslo: 833460-92-7