Tisk…
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946389-10G OR946389-1G OR946389-5G
APOSOR946389-10GEA 24600 CZK
APOSOR946389-10G APOSOR946389-1G APOSOR946389-5G
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11531994
CAS číslo: 943150-79-6