Tisk…
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946384-10G OR946384-1G OR946384-5G
APOSOR946384-10GEA 21490 CZK
APOSOR946384-10G APOSOR946384-1G APOSOR946384-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10004117
CAS číslo: 120937-26-0