Tisk…
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946373-10G OR946373-1G OR946373-5G
APOSOR946373-10GEA 21490 CZK
APOSOR946373-10G APOSOR946373-1G APOSOR946373-5G
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11208394
CAS číslo: 442910-26-1