Tisk…
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946372-10G OR946372-1G OR946372-5G
APOSOR946372-10GEA 14290 CZK
APOSOR946372-10G APOSOR946372-1G APOSOR946372-5G
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,661 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11208367
CAS číslo: 1094431-64-7