Tisk…
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946371-10G OR946371-1G OR946371-5G
APOSOR946371-10GEA 12830 CZK
APOSOR946371-10G APOSOR946371-1G APOSOR946371-5G
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11208364
CAS číslo: 123944-75-2