Tisk…
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946358-10G OR946358-1G OR946358-5G
APOSOR946358-10GEA 18420 CZK
APOSOR946358-10G APOSOR946358-1G APOSOR946358-5G
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,661 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11208368
CAS číslo: 852157-71-2