Tisk…
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946354-1G OR946354-5G
APOSOR946354-1GEA 13030 CZK
APOSOR946354-1G APOSOR946354-5G
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055056
CAS číslo: 89692-53-5