Tisk…
5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946342-1G OR946342-5G
APOSOR946342-1GEA 5920 CZK
APOSOR946342-1G APOSOR946342-5G
5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999136
CAS číslo: 73498-24-5