Tisk…
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946341-1G OR946341-5G
APOSOR946341-1GEA 6220 CZK
APOSOR946341-1G APOSOR946341-5G
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11186205
CAS číslo: 868271-15-2