Tisk…
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946275-1G OR946275-250MG
APOSOR946275-1GEA 7610 CZK
APOSOR946275-1G APOSOR946275-250MG
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135.163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410687
CAS číslo: 18206-06-9