Tisk…
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946222-1G OR946222-250MG
APOSOR946222-1GEA 2240 CZK
APOSOR946222-1G APOSOR946222-250MG
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864557
CAS číslo: 103854-64-4