Tisk…
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946197-1G OR946197-5G
APOSOR946197-1GEA 6420 CZK
APOSOR946197-1G APOSOR946197-5G
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 95%
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00749757
CAS číslo: 17326-09-9