Tisk…
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR946157-100MG OR946157-500MG
APOSOR946157-100MGEA 20340 CZK
APOSOR946157-100MG APOSOR946157-500MG
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine ≥98%
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆ClNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24386279
CAS číslo: 1464091-43-7