Tisk…
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946154-1G OR946154-5G
APOSOR946154-1GEA 7510 CZK
APOSOR946154-1G APOSOR946154-5G
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
1-Azaspiro[4.5]decane-2,8-dione
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706827
CAS číslo: 749861-03-8