Tisk…
5-Methyl-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946064-1G OR946064-250MG OR946064-500MG
APOSOR946064-1GEA 24800 CZK
APOSOR946064-1G APOSOR946064-250MG APOSOR946064-500MG
5-Methyl-D-tryptophan 97%
5-Methyl-D-tryptophan
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09841957
CAS číslo: 99295-79-1