Tisk…
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR946042-1G OR946042-5G
APOSOR946042-1GEA 1910 CZK
APOSOR946042-1G APOSOR946042-5G
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954861
CAS číslo: 101494-95-5