Tisk…
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945984-1G OR945984-250MG OR945984-500MG
APOSOR945984-1GEA 25630 CZK
APOSOR945984-1G APOSOR945984-250MG APOSOR945984-500MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,243 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660373
CAS číslo: 905821-36-5