Tisk…
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR945918-1G OR945918-250MG
APOSOR945918-1GEA 23970 CZK
APOSOR945918-1G APOSOR945918-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00223741
CAS číslo: 74840-47-4