Tisk…
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945903-1G OR945903-250MG
APOSOR945903-1GEA 12400 CZK
APOSOR945903-1G APOSOR945903-250MG
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate 95%
tert-Butyl 2-(methylsulphonyl)acetate
Vzorec: C₇H₁₄O₄S
MW: 194,249 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19632339
CAS číslo: 70018-13-2