Tisk…
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR945866-1G OR945866-250MG
APOSOR945866-1GEA 5390 CZK
APOSOR945866-1G APOSOR945866-250MG
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine 99%
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,619 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22199690
CAS číslo: 1313726-12-3