N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945862-1G
OR945862-5G
APOSOR945862-1GEA
4630
CZK
APOSOR945862-1G
APOSOR945862-5G
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine 95%
N,N-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-amine
Vzorec:
C₈H₁₀N₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13178167 CAS číslo: 63725-50-8 |