Tisk…
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR945855-250MG OR945855-1G
APOSOR945855-250MGEA 2440 CZK
APOSOR945855-250MG APOSOR945855-1G
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13189324
CAS číslo: 1008304-85-5