Tisk…
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9458-1G OR9458-250MG OR9458-5G
APOSOR9458-1GEA 1950 CZK
APOSOR9458-1G APOSOR9458-250MG APOSOR9458-5G
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
1-Methyl-1H-2,1-benzothiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Vzorec: C₉H₉NO₃S
Bod tání: 117…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067994
CAS číslo: 7117-31-9