Tisk…
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945542-1G OR945542-500MG OR945542-5G
APOSOR945542-1GEA 7440 CZK
APOSOR945542-1G APOSOR945542-500MG APOSOR945542-5G
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine 97%
(R)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09756517
CAS číslo: 288086-98-6