Tisk…
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945353-100MG OR945353-250MG
APOSOR945353-100MGEA 4100 CZK
APOSOR945353-100MG APOSOR945353-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,557 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18250527
CAS číslo: 1260663-68-0