3-Prop-2-ynoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde
OR945348-1G
OR945348-250MG
OR945348-5G
APOSOR945348-1GEA
827
CZK
APOSOR945348-1G
APOSOR945348-250MG
APOSOR945348-5G
3-Prop-2-ynoxybenzaldehyde 98%
3-Prop-2-ynoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,169 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05625818 CAS číslo: 5651-87-6 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)