Tisk…
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945262-1G OR945262-250MG
APOSOR945262-1GEA 25000 CZK
APOSOR945262-1G APOSOR945262-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11868820
CAS číslo: 24132-22-7