Tisk…
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945240-1G OR945240-250MG
APOSOR945240-1GEA 25000 CZK
APOSOR945240-1G APOSOR945240-250MG
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
2-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11844460
CAS číslo: 131488-64-7