Tisk…
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945205-1G OR945205-250MG
APOSOR945205-1GEA 21920 CZK
APOSOR945205-1G APOSOR945205-250MG
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile 95%
2-Methyl-2-morpholinopropanenitrile
Vzorec: C₈H₁₄N₂O
MDL Number: MFCD04639674
CAS číslo: 35666-81-0