Tisk…
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR945143-1G OR945143-5G
APOSOR945143-1GEA 3740 CZK
APOSOR945143-1G APOSOR945143-5G
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01026128
CAS číslo: 26682-99-5