6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR945035-1G
OR945035-250MG
APOSOR945035-1GEA
2730
CZK
APOSOR945035-1G
APOSOR945035-250MG
6-Methoxy-3-methylisoquinoline 95%
6-Methoxy-3-methylisoquinoline
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01846013 CAS číslo: 14446-31-2 |