Tisk…
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR944957-100MG OR944957-250MG
APOSOR944957-100MGEA 2280 CZK
APOSOR944957-100MG APOSOR944957-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12401559
CAS číslo: 178268-92-3