Tisk…
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944953-1G OR944953-250MG
APOSOR944953-1GEA 17990 CZK
APOSOR944953-1G APOSOR944953-250MG
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09752213
CAS číslo: 247569-42-2