Tisk…
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR944683-1G OR944683-250MG
APOSOR944683-1GEA 11810 CZK
APOSOR944683-1G APOSOR944683-250MG
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone
Vzorec: C₈H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01663149
CAS číslo: 526-86-3