Tisk…
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944680-1G OR944680-250MG
APOSOR944680-1GEA 4440 CZK
APOSOR944680-1G APOSOR944680-250MG
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate 95%
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,263 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684429
CAS číslo: 138007-24-6