Tisk…
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944671-1G OR944671-500MG
APOSOR944671-1GEA 13390 CZK
APOSOR944671-1G APOSOR944671-500MG
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine 97%
1-Boc-2-acetyl-pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16308624
CAS číslo: 92012-22-1