Tisk…
2-Phenylcyclopropylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenylcyclopropan-1-amine
OR944624-1G OR944624-5G
APOSOR944624-1GEA 5390 CZK
APOSOR944624-1G APOSOR944624-5G
2-Phenylcyclopropylamine 97%
2-Phenylcyclopropylamine
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114536
CAS číslo: 54-97-7