Tisk…
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944568-1G OR944568-250MG
APOSOR944568-1GEA 3640 CZK
APOSOR944568-1G APOSOR944568-250MG
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₆O₂
MW: 156.222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074993
CAS číslo: 6603-71-0