Tisk…
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9445-1G OR9445-5G
APOSOR9445-1GEA 1130 CZK
APOSOR9445-1G APOSOR9445-5G
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00461746
CAS číslo: 15950-17-1