Tisk…
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944487-1G OR944487-250MG
APOSOR944487-1GEA 6720 CZK
APOSOR944487-1G APOSOR944487-250MG
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine
Vzorec: C₈H₉Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06761788
CAS číslo: 133773-29-2