Tisk…
2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944172-1G OR944172-250MG
APOSOR944172-1GEA 9130 CZK
APOSOR944172-1G APOSOR944172-250MG
2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloroethoxy)acetonitrile
Vzorec: C₄H₆ClNO
MW: 119,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19159867
CAS číslo: 31250-08-5