Tisk…
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR944104-1G OR944104-250MG
APOSOR944104-1GEA 32240 CZK
APOSOR944104-1G APOSOR944104-250MG
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline 95%
6-Bromo-1-methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16877645
CAS číslo: 891785-23-2