Tisk…
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR944093-1G OR944093-250MG
APOSOR944093-1GEA 8270 CZK
APOSOR944093-1G APOSOR944093-250MG
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
5-Chloro-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide
Vzorec: C₃H₂ClN₃OS
MW: 163,585 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16659015
CAS číslo: 64837-52-1