Tisk…
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944047-1G OR944047-250MG
APOSOR944047-1GEA 10420 CZK
APOSOR944047-1G APOSOR944047-250MG
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile 95%
4-Hydroxy-2,3-dimethylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13659357
CAS číslo: 448961-58-8