Tisk…
3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR944028-1G OR944028-250MG
APOSOR944028-1GEA 12530 CZK
APOSOR944028-1G APOSOR944028-250MG
3-Ethynylpyridin-2-amine 95%
3-Ethynylpyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13175219
CAS číslo: 67346-74-1