Tisk…
2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943903-1G OR943903-250MG
APOSOR943903-1GEA 22950 CZK
APOSOR943903-1G APOSOR943903-250MG
2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
2-Ethynyl-6-methoxypyridine
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133.147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109683
CAS číslo: 512197-92-1