Tisk…
5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR943902-1G OR943902-5G
APOSOR943902-1GEA 1780 CZK
APOSOR943902-1G APOSOR943902-5G
5,6-Dimethylnicotinonitrile 97%
5,6-Dimethylnicotinonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101052
CAS číslo: 113124-09-7