Tisk…
3-(2-Methylpropyl)-1,2-oxazol-5-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943865-1G OR943865-250MG
APOSOR943865-1GEA 21920 CZK
APOSOR943865-1G APOSOR943865-250MG
3-(2-Methylpropyl)-1,2-oxazol-5-amine 95%
3-(2-Methylpropyl)-1,2-oxazol-5-amine
Vzorec: C₇H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10692336
CAS číslo: 1057064-36-4